Merck
810392P
Avanti
Taurocholyl-Lys-Biotin
Avanti Polar Lipids
别名:
Taurocholyl-L-Lysine Biotin, ammonium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H74N6O10S2
分子量:
887.20
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 x 1 mg (810392P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Polar Lipids
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(N[C@H](C(NCCS(=O)([O-])=O)=O)CCCCNC(CCCC[C@@]5([H])[C@@]6([H])NC(N[C@@]6([H])CS5)=O)=O)=O.[NH4+]
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810392P-1MG)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)