Merck
810307C
Avanti
TopFluor-SOBRAC
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
TopFluor-SOBRAC
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H41BBrF2N3O3
分子量:
596.36
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
chloroform solution
包裝
pkg of 1 × 1 mL
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
250 μg/mL in chloroform
應用
microbiology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@@](NC(CBr)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC1=C2[N+]([B-](F)(F)N3C1=C(C)C=C3C)=C(C)C=C2C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (810307C-250UG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)