Merck
810170P
Avanti
C18:0(2-NBD) GM1
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
C18:0(2-NBD) GM1 Ganglioside (synthetic, ammonium salt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C79H136N8O34
分子量:
1741.96
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 x 500 μg (810170P-500UG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(C(NC1=CC=C(C2=NON=C21)[N+]([O-])=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@]5(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C5)[C@H]4O)O[C@@H]6O
包裝
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810170P-500UG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)