主要文件
791660P
Avanti
CER2(d9)
N-palmitoyl(d9) D-erythro-sphingosine, powder
别名:
16:0-d9 Ceramide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H58D9NO3
分子量:
546.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.12
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (791660P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 791660P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791660P-5mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)