Merck
700342E
Avanti
Leukotriene C4
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
6R-(((R)-2-((S)-4-amino-4-carboxybutanamido)-3-((carboxymethyl)amino)-3-oxopropyl)thio)-5S-hydroxyicosa-7E,9E,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H47N3O9S
CAS号:
分子量:
625.77
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
ethanol solution
包裝
pkg of 1 × 100 μg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
100 μg/mL
脂質類型
neutral glycerides
neutral lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
-65 to -96°C
SMILES 字串
OC(CCC[C@H](O)[C@H](SC[C@@H](C(NCC(O)=O)=O)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)/C=C/C=C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C30H47N3O9S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-25(24(34)15-14-17-27(36)37)43-21-23(29(40)32-20-28(38)39)33-26(35)19-18-22(31)30(41)42/h6-7,9-13,16,22-25,34H,2-5,8,14-15,17-21,31H2,1H3,(H,32,40)(H,33,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,41,42)/b7-6-,10-9-,12-11+,16-1
InChI 密鑰
GWNVDXQDILPJIG-NXOLIXFESA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial/Argon/Foil Bag (700342E-100UG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)