Merck
700269P
Avanti
18:1 Chol Ester
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
cholesteryl oleate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C45H78O2
CAS号:
分子量:
651.10
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 100 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@]1(CC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C2)C2=CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CCC4[C@@H](CCCC(C)C)C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700269P-100mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3