主要文件
700240P
Avanti
Nordeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
23-nor-5β-cholanoic acid-3α, 12α-diol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H38O4
CAS号:
分子量:
378.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 5 mg ((700240P-5MG))
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700240P-5mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)