主要文件
700114P
Avanti
5α-7,24-胆甾二烯
Avanti Research - A Croda Brand 700114P, powder
别名:
5α-胆甾-7,24-二烯-3β-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H44O
CAS号:
分子量:
384.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (700114P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 700114P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@H]1C[C@H]2[C@@]([C@H]3CC[C@]4([C@@H](CC[C@@H]4[C@@H](CCC=C(C)C)C)C3=CC2)C)(CC1)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,10,19-21,23-25,28H,6,8-9,11-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI 密鑰
PKEPPDGGTSZLBL-SKCNUYALSA-N
一般說明
胆固醇的氧化衍生物(氧化型胆固醇)具有明显不同的生物学活性,包括对鞘脂代谢、血小板聚集、细胞凋亡、蛋白质异戊二烯化和胆固醇体内稳态的影响。
包裝
5 mL琥珀色玻璃螺旋盖小瓶(700114P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)