Merck
700103P
Avanti
cholest-4-en-3-one-d7
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Cholest-4-en-3-one-25,26,26,26,27,27,27-d7
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H37D7O
分子量:
391.68
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.12
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC3)(C)C(CC2)=CC3=O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700103P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3