Key Documents
610035
Avanti
PTFE密封件
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
PTFE密封件, 注射器针头用PTFE密封圈
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NB.03
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
儲存溫度
room temp
一般說明
Avanti′ Mini-Extruder的替换件。
观看视频以了解更多关于Avanti Research Mini-Extruder的信息
聚四氟乙烯(PTFE)密封件具有强大的耐温性和耐化学性。
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC