Merck
330260P
Avanti
Ursodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5β;-cholanic acid-3α;,7b-diol (2,2,4,4-d4)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H36D4O4
分子量:
396.60
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x1 mg (330260P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
lipidomics
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(O)=O
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330260P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2