主要文件
330257W
Avanti
Deoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5β-cholanic acid-3α,12α-diol (2,2,4,4-d4)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H36D4O4
分子量:
396.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41141802
NACRES:
NA.12
形狀
methanol solution
包裝
package of 1 × 100 μg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
100 μg/mL
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C([C@@H](C(C4)([2H])[2H])O)([2H])[2H])CC3)C)C1)CC[C@@H]2[C@@H](CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,12D2
InChI 密鑰
KXGVEGMKQFWNSR-FCSCGBJGSA-N
包裝
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330257W-100UG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)