Key Documents
Z765139
Tygon® E-3603管路
I.D. × O.D. × wall thickness 1 in. × 1 1/4 in. × 1/8 in.
别名:
DEHP tubing alternative, chemical resistant tubing, laboratory tubing, vacuum tubing
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105108
NACRES:
NB.35
包裝
pkg of 50 feet
製造商/商標名
Tygon
內徑 × 外徑 × 壁厚
1 in. × 1 1/4 in. × 1/8 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
TYGON® E-3603非DEHP实验室和真空管具有您所期望的TYGON产品相同卓越性能-但现在其配方中包含DEHP增塑剂的广泛认可的替代品。
TYGON® E-3603实验室管是专门为抵抗弯曲疲劳和磨损制造的,几乎可以处理实验室中发现的所有无机化学物质,并且比橡胶管道的渗透性差。光滑的玻璃内孔有助于防止积聚,便于清洁。
TYGON® E-3603真空管具有所有这些性能特征,并具有超厚的管壁,可在室温下承受完全的真空。
功能/优势:
  • DEHP管的替代品
  • 新配方具有相同的出色性能
  • 不包含BPA
  • 出色的耐化学性
  • 批次间的一致性,可实现结果可重复性
  • 提高蠕动泵的生产率-比其他透明软管具有两倍的耐用性
  • 光滑抛光的内孔
  • 无氧化、无污染
  • 可轻松滑接接头并牢牢固定
  • 线圈以1英尺的间隔标记,便于测量
  • 符合FDA标准
典型应用:
  • 普通实验室
  • 分析仪器
  • 蠕动和真空泵
  • 冷凝器、培养箱、干燥器、气体管线和排水管线的理想选择
法律資訊
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)