主要文件
Z757055
Kern DLB moisture analyzer, for samples up to 160 g
AC/DC input 220 - 240 V AC
别名:
moisture sensor, mositure tester
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111502
NACRES:
NB.71
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kern DLB 160-3A
最大稱重量測量範圍
160 g
W × 深度 × H
210 mm × 340 mm × 225 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Back lit LCD display with digit height 17 mm
  • Halogen quartz glass heater, 400 W
  • Internal memory for automatic sequence of 5 complete drying processes
  • 10 sample plates included
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z757055-1EA4061834790013