Key Documents
Z755648
Flat head for Mortexer
pkg of 1 ea, diam. 3 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103811
NACRES:
NB.73
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific BV1000-FLAT
直徑
3 in.
一般說明
Optional retrofit 3 inch Flat head for Mortexer vortexer.
法律資訊
Mortexer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)