Key Documents
Z743165
Julabo® bath covers
flat cover to fit CORIO C-B5, CD-B5 and CD-BT5
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103706
NACRES:
NB.77
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Julabo 9970296
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Stainless Steel Flat bath cover for 5L bath tanks. Suitable for use with Julabo® CORIO C-B5, CD-B5, CD-BT5.
法律資訊
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)