主要文件
Z742453
Mircrotube adapter for Orbi-Shaker MP and Incu-Mixer MP
holds 20 x 1.5-2 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103811
NACRES:
NB.73
特點
holds 20 x 1.5-2 mL
包裝
pkg of 1
製造商/商標名
Benchmark Scientific BT1500-A1520
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Microtube Adapter for microplate shakers BT1500 and H6004; shakers will fit max 4 adapters
法律資訊
Incu-Mixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)