主要文件
Z740943
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 10 mL, O.D. × L 15 mm × 125 mm, round bottom
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121706
NACRES:
NB.11
材料
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
包裝
pack of 72 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
外徑 × 長度
15 mm × 125 mm
容量
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has bonded PTFE faced rubber liner.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z740943-72EA4061833641538