主要文件
Z740707
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, round-bottom, ST/NS 24/40
capacity 100 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
包裝
pkg of 1 ea
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Clear borosilicate glass, round bottomed boiling flasks with outer ST ground joint neck. White marking spot.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)