主要文件
Z740658
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 1000 mL, stopper joint: 9, volume 250-1000 mL, accuracy: 50 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass flask
flat bottom
接合處
joint: stopper9
無菌
non-sterile
特點
without cap
包裝
pkg of 6 ea
體積測量範圍
250-1000 mL, accuracy: 50 mL
容量
1000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
其他說明
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)