材料
borosilicate glass
特點
subdivision 100 mL
包裝
pkg of 4 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
體積測量範圍
200-2000 mL
容量
2000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
其他說明
Browse all glass beakers
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z740613-4EA | 4061832133522 |