主要文件
Z740587
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 3000 mL, subdivision, 125 mL (graduations: 250-3000 mL)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
特點
subdivision 125 mL (graduations: 250-3000 mL)
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
3000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
其他說明
Browse all glass beakers
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)