主要文件
Z723118
Sigma-Aldrich
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20, non-coated, heavy wall
别名:
bottom flask, flask round, round flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
pear-shaped flask
single-neck
接合處
joint: ST/NS14/20
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
case of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
These pear-shaped evaporating flasks can be used as boiling type flasks for rotary evaporators.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z723118-1EA4061832113395