主要文件
Z723061
Sigma-Aldrich
Aldrich Erlenmeyer flask
capacity 125 mL, joint: ST/NS 24/40
别名:
conical flasks, glass flasks, lab flask, laboratory flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
flat bottom
接合處
joint neck24/40
joint: ST/NS24/40
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
without cap
包裝
case of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
125 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
其他說明
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z723061-1EA4061837638008