主要文件
Z685194
Sigma-Aldrich
Accessory kit for Crucible Cradle and safety tripod stands
for crucibles 5-40 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.35
一般說明
Includes:
  • (3) locking ceramic triangles for crucibles 5-40 mL
  • Locking holder for evaporating dish
  • Locking wire gauze pad
法律資訊
Crucible Cradle is a trademark of Global Market Connections, Ltd.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4