主要文件
Z685038
Ace sparger with hose barb
stopcock size 0-3 mm, L × O.D. 400 mm × 10 mm, porosity 70-100 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
製造商/商標名
Ace Glass 6452-05
長度 × 外徑
400 mm × 10 mm
旋塞尺寸
0-3 mm
孔徑
70-100 μm porosity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Sparger tube with Ace fritted bottoms are available in various porosities. Top has either 0-3 or 0-5 mm stopcock and a 90 degree side arm hose connection. 10 mm O.D. spargers fit inside #11 Ace-Threds, 14 mm O.D. within #15 Ace- Threds.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z685038-1EA4061832354019