主要文件
Z683396
High pressure adapter for Q-Tube
for pressure tubes with 38 mm O.D. round bottom, fits QianCap-15 and 25
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
製造商/商標名
Q Labtech
參數
-200 psi pressure (max)
120 psi pressure
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)