主要文件
Z682217
Ace receiving flask adapter
joint: ST/NS 29/42, fits Büchi® models R-200/R-205
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS29/42
製造商/商標名
Büchi equivalent, 40617
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
The receiving flask adapter fits condenser assemblies "C", "CR", "A", and "V" for Büchi® evaporator models R-200/205. Adapter clip: not included.
法律資訊
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z682217-1EA4061832351919