主要文件
Z681059
Duran® plastic-coated laboratory bottles
capacity 750 mL
别名:
218055101
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
borosilicate glass 3.3
round bottle
特點
without cap
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
DURAN® 21 805 51 59
參數
max. pressure (Not for use under pressure)
容量
750 mL
直徑× 高度
95 mm × 203 mm
接頭
GL 45 neck thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Transparent plastic skin protects bottles from mechanical damage and leakage in case of breakage. Autoclavable to 135°C, but do not use water for cooling in autoclave.
Please note: Cap not included.
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)