Key Documents
Z681016
Duran® 带盖试剂瓶
capacity 750 mL, blue PP screw cap and pouring ring
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
borosilicate glass 3.3 cap
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
接合處
Joints threaded neck (GL45)
特點
graduations
with cap
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
DURAN® 21 801 51 55
容量
750 mL
直徑× 高度
95 mm × 203 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Duran®可重复使用的实验室试剂瓶适用于样品制备、储存、运输和灭菌。
  • 硼硅酸盐玻璃3.3的材质使其具有高耐热冲击性、出色的化学相容性及透明度。
  • 瓶身烧制可长久保存的瓷釉刻线,易读刻度便于准确量取。
  • 大标签位方便识别。
  • 聚丙烯(PP)螺旋盖可保护样品,倾倒环在倾倒溶液时不会滴液。
  • 螺旋盖和倾倒环的工作温度:+140°C。
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences