主要文件
Z675504
IKA® fixing clips for flasks
AS 2.3 fixing clips, for flask volume 100 ml, 1/cs
别名:
flask clamps
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103811
NACRES:
NB.73
特點
for flask size 100 mL
包裝
pack of 1
case of 1 ×
製造商/商標名
IKA 1234500
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Note: for attaching flasks to HS/KS 260 shaker holding flask attachment.
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)