主要文件
Z660469
Julabo® bath test tube trays
holds 360 test tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
NACRES:
NB.77
材料
stainless steel
特點
Holds 360 x test tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Julabo 8960441
存貨情形
available only in EU
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Carrier trays with 4 racks 8970381 (Z615684-1EA) to hold 360 tubes, tube size 75 x 12/13 mm, suitable for use up to to +80 °C.
法律資訊
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)