主要文件
Z647527
Pyrex® measuring cylinder with spout and detachable plastic foot, complete
volume 50 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
特點
graduations 1.0 mL
體積測量範圍
50 mL
高度
195 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Complies with ISO 4788
  • Glass cylinder has blue enamel graduations
  • Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)