主要文件
Z645753
化学品泄漏工具包
别名:
chemical cleanup, spill cleanup, spill safety
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
24111500
NACRES:
NB.35
製造商/商標名
Clear-spill CK3
存貨情形
not available in ROW, USA and Canada
一般說明
套装专为中小型的泄漏而设计,是实验室或商店的理想选择。包含40组衬垫,4 x 8 cm乘1.2 m短袜,1 x 8 cm乘3 m短袜,1 x 30 cm乘35 cm垫子,1 x 35 cm乘45 cm垫子,装在带有提手的防水拉链顶包中的手套和护目镜。套装可吸收57升。
请注意:试剂盒不再包含PPE
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z645753-1KT4061833446102