主要文件
Z641812
Schott® tube connectors
bent
别名:
292470504
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
材料
polypropylene
製造商/商標名
Schott 29 247 05
存貨情形
available only in EU
軟管外徑 × 內徑
8 mm × 4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For screw-cap with aperture GL14. With silicone rubber seal.
法律資訊
Schott is a registered trademark of Schott AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)