Key Documents
Z620157
DURAN disposable culture tubes
H × diam. 75 mm × 12.25 mm
别名:
231720965
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121706
NACRES:
NB.22
材料
AR-Glas®
clear tube
round bottom tube
包裝
pack of 500
製造商/商標名
DURAN®
高度 × 直徑
75 mm × 12.25 mm
容量
7 mL
牆體尺寸
0.55 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
with straight rim
法律資訊
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences