主要文件
Z618004
Binder drying oven accessories
Safety device (TWW) class 3.1
别名:
Binder 8012-0032
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104512
NACRES:
NB.24
特點
Temperature Safety Device for safe and consistent temperature regulation, Class 3.1 with visual alarm. For use with Binder units ED023 and ED400.
包裝
pack of 1 ea
存貨情形
not available in USA
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)