主要文件
Z615692
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 microtiter tubes, for water baths, diam. 11-12 mm
别名:
tube holder
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
NACRES:
NB.77
材料
polypropylene
特點
Holds 90 x 11-13 mm tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Julabo 8970382
參數
+80 °C temp. limit
直徑
11-12 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Polypropylene tray and test tube inserts for 90 microliter tubes, 11/12 mm diameter, can be used up to +80 °C. When tempering solvent-containing or acidic samples above 60 °C, it is recommended using stainless steel test tube inserts, as the plastic can be attacked.
法律資訊
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)