主要文件
Z615587
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
to fit 45 Erlenmeyer flasks 25 cc
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.77
製造商/商標名
Julabo 8970360
Julabo
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Erlenmeyer flasks can be positioned in the shaking water bath using the stainless steel tray. A maximum of 45 Erlenmeyer flasks with 25 ml capacity fit on a standard tray.
法律資訊
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)