主要文件
Z611662
Julabo ® 水浴配件
Aqua-Stabil, water bath protective media
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103706
NACRES:
NB.77
包裝
pk of 6 × 100 mL
製造商/商標名
Julabo 8940006
存貨情形
not available in USA and Canada
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
向 1 升水中加入 2 mL Aqua-Stabil。只要蓝色消失(或不晚于三个月),请在浴缸中注入淡水和 Aqua-Stabil。
法律資訊
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)