主要文件
Z610127
Hirschmann® 刻度移液管,AS 级
capacity 1 mL , 0.007 mL accuracy
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
soda-lime glass
特點
class AS
graduations
subdivision 0.01 mL
包裝
pack of 12
製造商/商標名
Hirschmann
存貨情形
not available in USA and Canada
高度
360 mm
容量
1 mL , 0.007 mL accuracy
顏色
blue graduations
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
通过带日期的批量号验证其合格性,适合用 DIN ISO 9000 标准管理的实验室。主点环刻度,零位在顶部,向尖端划分刻度。
法律資訊
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)