Key Documents
Z609773
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 3.0 mm × 6.0 mm, L 10 m
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105108
NACRES:
NB.35
包裝
pkg of 10 m
製造商/商標名
Bohlender
存貨情形
not available in USA and Canada
內徑 × 內徑
3.0 mm × 6.0 mm
長度
10 m
牆體尺寸
1.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH