主要文件
Z603929
Binder drying oven E28 series
E28, without safety device CI.1, AC/DC input 230 V AC
别名:
Binder 9010-0001, Binder model E28
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102404
NACRES:
NB.76
AC/DC 輸入
230 V (AC)
特點
CE compliant
timer 0 ‑ 120 min
2 chrome-plates shelves
Hydraulic-mechanical thermostat
Ventilation slide
without safety device CI.1
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
E28
存貨情形
not available in USA and Canada
參數
60-230 °C temp. range
長度 × 寬度 × 高度
402 mm × 580 mm × 425 mm
容量
28 L
容積
28 L
28000 mL
重量
16 kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Robust, space-saving small unit with hydraulic-mechanical control and adjustable ventilation. Available with or without Safety device Class 1.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)