主要文件
Z565016
Replacement parts for Buchi® vacuum controllers and pumps
Control cable between vacuum controller V850/855 and vacuum pump V700/710
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105101
NACRES:
NB.43
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Büchi 44989
長度
2 m
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)