Key Documents
Z561592
Thermco® deep immersion thermometer
temperature -10-250 °C, immersion L 150 mm, glass
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112303
NACRES:
NB.79
描述
spirit-filled
特點
subdivision 1.0 °C
製造商/商標名
Thermco Products, Inc.
溫度測量範圍
-10-250 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Extended immersion for deep flasks or kettles.
法律資訊
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
相關產品
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)