描述
spirit-filled
特點
subdivision 1.0 °C
製造商/商標名
Thermco Products, Inc.
溫度測量範圍
-20-150 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Extended immersion for deep flasks or kettles.
法律資訊
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
相關產品
产品编号
说明
价格
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z561568-1EA | 4061833310601 |