主要文件
Z561320
Thermco® PTFE coated safety thermometer
temperature 0-300 °F
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112303
NACRES:
NB.79
描述
spirit-filled
特點
subdivision 2.0 °F
製造商/商標名
Thermco Products, Inc.
溫度測量範圍
0-300 °F
長度
300 mm
浸没深度
76 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
法律資訊
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
相關產品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)