主要文件
Z560650
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 2000 mL, top joint: threaded 45/40, column volume 2000 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
NACRES:
NB.51
材料
PTFE stopcock
接合處
top joint: threaded45/40
等級
for chromatography
技術
HPLC: suitable
柱外徑 × 有效長度
76 mm × 560 mm
柱容量
2000 mL
儲液罐體積
2000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)