主要文件
Z560480
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 100 mL, top joint: threaded 29/32, column volume 100 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
NACRES:
NB.51
材料
PTFE stopcock
接合處
top joint: threaded29/32
等級
for chromatography
技術
HPLC: suitable
柱外徑 × 有效長度
19 mm × 813 mm
柱容量
100 mL
儲液罐體積
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)