材料
PTFE stopcock
接合處
top joint: threaded45/40
等級
for chromatography
技術
HPLC: suitable
柱外徑 × 有效長度
57 mm × 508 mm
柱容量
1000 mL
儲液罐體積
1000 mL
適合性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z560421-1EA | 4061833641132 |